Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 331,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
WHEATON® 900304
Feature:
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
Material:
glass
€ 331,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass
feature
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
WHEATON® 900304
size
118x88x70 mm
General description
Glass rack holds 20 single slides, 39 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 40 slides back to back. Manufactured from soda-lime glass.
Features and Benefits
- Manufactured from soda-lime glass
- These mix-and-match components offer greater flexibility in meeting your requirements
- This staining dish accommodates 16, 20 and 30 slide racks
- It holds slides sizes 3” x 1” (75mm x 25mm), 3” x 1-1/2” (75mm x 38mm), and 3” x 2” (75mm x 51mm)
- Approximate inside bottom dimensions (mm): 121 L x 90 W x 66 D
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 20/40 x slides 76x26 mm | feature Holds 16/32 x slides 76x26 mm | feature Holds 30 x slides 76x26 mm | feature Holds 6 x hybridization bottles |
| manufacturer/tradename WHEATON® 900304 | manufacturer/tradename WHEATON® 900254 | manufacturer/tradename WHEATON® 900234 | manufacturer/tradename WHEATON® 805015 |
| material glass | material glass | material stainless steel | material - |
| size 118x88x70 mm | size 118x88x70 mm | size 118x88x70 mm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rack for glass slides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?