Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 817,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121812
€ 817,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
soda-lime glass
feature
capacity 20 up to 3 × 2-in. slides (horizontally)
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 900200
dish capacity
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides, 3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, 3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm
General description
Ideal for immersing slides in several solutions in succession. Removable glass slide rack has an open bottom for rapid filling and draining. Includes: cover, slide rack and handle.
Features and Benefits
- Manufactured from soda-lime glass
- This 20-slide unit is the standard for manual staining procedures
- The rack holds 10 single slides, 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 20 slides back-to-back of standard size: 3” x 1” (75 x 25mm), 3” x 1-1/2” (75 x 38mm) and 3” x 2” (75 x 51mm) sizes
- Approximate inside bottom dimensions (mm): 91 L x 71 W x 60 D
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton staining dishes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?