BR31748
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 250 mL
Synonym(e):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 31748
Messbereich Volumen
250 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)