Wichtige Dokumente
B35407
2,2′-Dichinolyl
98%
Synonym(e):
2,2′-Bichinolin, Cuproin
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
InChIKey
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?