Fortfahren mit
D8284
2,2′-Bichinolin-4,4′-dicarbonsäure Dinatriumsalz Dihydrat
≥98% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
4,4′-Dicarboxy-2,2′-bichinolin Dinatriumsalz, BCA, Bicinchoninsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 894,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.950,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10N2Na2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2′-Bichinolin-4,4′-dicarbonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bicinchoninic acid disodium salt hydrate has been used to monitor the levels of reducing sugars, thereby helping in the detection of chitinases.
  • It has also been used to determine the amount of cellulose reducing ends (micromoles/g cellulose).[1]
  • It has been used for determining protein concentration.
Biochem/physiol Actions
Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion (Cu+), in presence of alkaline conditions. The amount of Cu+ is in relation with the protein concentration.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
39177894257SML3593
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
white to beige
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Detection and characterization of chitinases and other chitin-modifying enzymes.
Howard MB, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 30, 627-635 (2003)
Prevention of rt-PA induced blood-brain barrier component degradation by the poly(ADP-ribose)polymerase inhibitor PJ34 after ischemic stroke in mice.
Teng F, et al.
Experimental Neurology, 248, 416-428 (2013)
Makon-Sébastien Njock et al.
Blood, 125(20), 3202-3212 (2015-04-04)
The blood contains high concentrations of circulating extracellular vesicles (EVs), and their levels and contents are altered in several disease states, including cardiovascular disease. However, the function of circulating EVs, especially the microRNAs (miRNAs) that they contain, are poorly understood.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D8284-1G04061833589380
D8284-5G04061838362957
D8284-10G04061833589373
D8284-25G04061833589397