Fortfahren mit
S2GPU02RE
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
SCGPU02RE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
250 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Sterility:
sterile
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
164 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
250 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für die optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm besteht aus einem 250-ml-Flaschenaufsatz mit einer 250-ml-Auffangflasche und einem Deckel für Verarbeitung und Lagerung.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGPU02RE
Application
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Features and Benefits
  • Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche—getrennt, was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter dem Abzug erleichtert.
  • Die fett gedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
  • Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts deutlich verringert.
  • Die matte, große Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Die Verschlusskappe liegt auf der Seite auf, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangbehälter sind platzsparend stapelbar.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2GPU01RES2GPU11RES2GPU10RE
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
filter capacity
250 mL
filter capacity
150 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
500 mL
material
polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
Still not finding the right product?
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. Buongiorno. I filtri resistono ad inchiostri UV a base acrilica, all'acetone e all'alcool isopropilico?
    1 answer
    1. This product is composed of polyethersulfone and polystyrene materials. Hence, it is not recommended for use with acetone.
      Please see the chemical compatibility chart: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components?utm_source=redirect&utm_medium=promotional&utm_campaign=FilterChemicalCompatibility
      However, the product's compatibility with acrylic-based UV inks and isopropyl alcohol has not been validated.
      Please see the user guide for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/337/924/20199204w-ms.pdf
      Helpful?
  2. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  3. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  4. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  5. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  6. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  7. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  8. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  9. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  10. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Columbia, MO
    • Reviews 4
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Easy to use filter units that work well
    Sigma is known for its high quality of chemical and biochemical reagents, and this is no exception.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews