Fortfahren mit
01890
Adenosin
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyladenin, Adenin-9-β-D-ribofuranosid, Adeninribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160413
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-389-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
Form:
powder
€ 34,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
234-236 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
General description
Adenosine is a purine nucleoside base. It consists of adenine bound to a ribose sugar molecule via a glycosidic bond. Adenosine is found intracellularly and extracellularly in living cells. It acts as a precursor and as a metabolite of adenine nucleotides. In all living organisms, adenosine acts as an essential structural factor for adenosinetriphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP), and cyclic adenosine monophosphate (cAMP), thereby playing an important role in energy transfer. Adenosine plays a crucial role in the central nervous system, endocrine system, inflammatory and immune response, and cardiovascular system. It is an important endogenous modulator of kidney function, lung function, pain, and sleep via the activation of adenosine receptors.[1]
Application
Adenosine has been used as a standard to determine the adenosine content in whole heart samples from mice.[2]
Biochem/physiol Actions
Endogener Neurotransmitter an Adenosin-Rezeptoren. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Endogener Neurotransmitter. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Other Notes
Substrate for the assay of adenosine deaminase[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11381012123A0230200
Adenosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012123
Adenosin
Adenosin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230200
Adenosin
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
solid
form
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)