The autoclavability of this compound has not been determined. As a precaution, it may be best to sterile filter stock solutions.
Wichtige Dokumente
A50606
6-Aminouracil
97%
Synonym(e):
4-Amino-2,6-dihydroxy-pyrimidin, 6-Amino-2,4-pyrimidindiol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥360 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
InChIKey
LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is 6-aminouracil autoclavable?