Direkt zum Inhalt
665444
6-Amino-1,3-Dipropyluracil
97%
Synonym(e):
6-Amino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidin-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
134-139 °C
SMILES string
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Amino-1,3-dipropyluracil can be used in the synthesis of compounds of medicinal interest such as deazaflavins, pyrido[2,3-d]pyrimidines and tetrahydrobenzo[g]pyrimido[4,5-c]isoquinoline tetraones.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)