Merck
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorbenzylchlorid
95%
Synonym(e):
α,4-Dichlortoluol, (4-Chlorphenyl)-methylchlorid, 1-Chlor-4-(chlormethyl)-benzol, NSC 34032
Größe auswählen
100 G
€ 68,40
500 G
€ 96,10
€ 68,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 68,40
500 G
€ 96,10
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.03
Beilstein:
471558
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 68,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
bp
216-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene[1] and a tryptamine.[2]
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC[3].
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)