Direkt zum Inhalt
A52153
6-Amino-1,3-Dimethyluracil
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-662-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1C(N)=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
InChI key
VFGRNTYELNYSKJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-1,3-Dimethyluracil
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)