Merck
925799
Sigma-Aldrich
cis-(+)-carvomenthene oxide
Synonym(e):
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4α,6α)]-(9CI)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC-Code:
12352119
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
InChIKey
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
Anwendung
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)