Merck
906271
cis-(−)-Limonenoxid
Synonym(e):
(−)-cis-Limonen-1,2-epoxid, (−)-cis-p-Mentha-1,8-dien-1,2-epoxid, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen-1,2-epoxid, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-en, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
Größe auswählen
5 G
€ 223,00
€ 223,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 223,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352212
NACRES:
NA.22
€ 223,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Dichte
0.913 g/mL
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChIKey
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Anwendung
cis-(−)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F
Flammpunkt (°C)
73 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L,et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)