Fortfahren mit
906263
cis-(+)-Limonene oxide
Synonym(e):
(+)-cis-Limonene-1,2-epoxide, (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, cis-(+)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
€ 311,25
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 832,00
€ 624,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 311,25
Listenpreis€ 415,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
density
0.932 g/mL
functional group
ether
SMILES string
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Application
cis-(+)-Limonene oxide can be used as:
  • A monomer to prepare poly(limonene)carbonate by Al(III) catalyzed coupling reaction with CO2.
  • A reactant to prepare trans-diaxial diol via diastereoselective ring-opening reaction using molybdenum complex catalyst.
  • A reactant to synthesize trans-dihydrocarvone via isomerization reaction in the presence of silica-supported tungstophosphoric acid as a catalyst and dialkylcarbonate as a green solvent.
cis-(+)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
906271923206921459
description
-
description
-
description
≥95%
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
density
0.932 g/mL
density
0.913 g/mL
density
0.920 g/mL
density
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.7 °F
Flammpunkt (°C)
71.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)