560839
3-Vinylanilin
97%
Synonym(e):
m-Aminostyrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Enthält
KOH as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.611 (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
InChIKey
IFSSSYDVRQSDSG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter