Merck
904562
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-1,3-15N2 phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Größe auswählen
10 MG
€ 549,00
50 MG
€ 1.710,00
€ 549,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 549,00
50 MG
€ 1.710,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H6415N2N3O9PSi
Molekulargewicht:
904.09
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
€ 549,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1[15N]5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)