901090
Silver nanoparticles ink for screen printing
low curing temperature
Synonym(e):
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS21303 conductive ink
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid (paste)
Viskosität
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
Kapazität
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
- Very high electrical conductivity.
- Very low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Compatible with various curing processes including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
This ink has been developed to address the applications which require very low curing temperatures.
Sonstige Hinweise
≤3 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 120 °C/5 min)
≤4 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 80 °C/5 min)
≤5 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 60 °C/5 min)
Angaben zur Herstellung
- Smart′Ink S-CS21303 conductive ink needs to be agitated before use.
- Ready to use. No need to use thinner.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?