923567
Nano Silver inkjet ink
photonically curable, low resistivity
Synonym(e):
Ag NP-based ink, Silver (Ag) Nanoparticle Ink, Silver nano ink, Smart′Ink S-CS01520
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
alcohol / glycol mixture (solvent)
Konzentration
20 wt. % Ag
20 wt. %±1% (Silver content)
Widerstandsfähigkeit
5-10 μΩ-cm, after curing by photonic curing for less than 100ms, 3.2 - 6.3 Nb bulk silver
5.4 μΩ-cm, after curing in furnace at 200° C for 5 minutes, 3.4 Nb bulk silver
5.8 μΩ-cm, after curing in furnace at 180° C for 5 minutes, 3.6 Nb bulk silver
6-12 μΩ-cm, after curing by NIR for a few seconds, 3.8 - 7.5 Nb bulk silver
6.6 μΩ-cm, after curing in furnace at 150° C for 5 minutes, 4.1 Nb bulk silver
Schichtwiderstand
13.5 m Ω/sq, 25 mum after curing at 200 Celsius for 5 min on glass
16.5 m Ω/sq, 25 mum after curing at 150 Celsius for 5 min on glass
Farbe
brown, Brown to Very Dark Brown and Faint Grey to Very Dark Grey and Black
Oberflächenspannung
24 mN/m±3 mN/m
Viskosität
12 mPa.s±3%(20 °C) (@100/s)
Dichte
1.1 g/cm3
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
This ink has been developed to allow photonical curing to enable high throughput printing.
Compatible Printing Method: inkjet printing
Compatible Print heads: RICOH (MH5420), XAAR (1003 GS6, 128), KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB), FUJIFILM (Dimatix DMP series cartridge)
Compatible substrates: PET (Melinex 406, Melinex 339, Melines 520, Arcophane TCA, Arcophane STS, Folex BG-71), PEN (Teonex), Kapton® , Ceramic
Recommended surface treatment for substrates:
- Temperature stabilization
- Argon plasma treatment
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Improved conductivity
- Superior resolution (increased with substrate surface treatment)
- Good bending resistance, smooth surface
- Shiny coating, mirror effect
- Optimized nano-particle content
- Curing process compatibility: photonic, NIR, low vacuum oven, thermal curing
- Cleaning solution: C-FS21511
- Non-toxic (No CMR ink)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)