Merck
736511
Sigma-Aldrich
Silber, Dispersion
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Synonym(e):
Silverjet DGH-55HTG, silver ink
Größe auswählen
25 G
€ 483,00
100 G
€ 1.470,00
€ 483,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 483,00
100 G
€ 1.470,00
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 483,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
surface tension 40 - 70 mN m-1
Form
dispersion
nanoparticle
Konzentration
40-50 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.333
Partikelgröße
≤10 nm
Viskosität
900-1600 mPa.s ((25°C))
Dichte
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Curing Temperature: Above 400 °C
Recommended substrates: ITO, Glass, Etc.
Recommended washing solvent: Non-Polar Solvents: Xylene, Hexane, Octane etc. (Hydrocarbon)
Haftungsausschluss
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.9 °F
Flammpunkt (°C)
103.3 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Alle anzeigen