796042
Silber Nanopartikel Tinte
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
Synonym(e):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
50 wt. %
Widerstandsfähigkeit
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
Partikelgröße
115 nm (d90)
70 nm (d50)
Oberflächenspannung
24 dyn/cm
Viskosität
24 cP
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems.
- Photovoltaic Cells
- Printed Electronics: FPD; RFID; PCB
- Decoration
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.