Merck
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
Größe auswählen
1 G
€ 449,00
€ 449,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 449,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 449,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
InChIKey
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Anwendung
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)