Merck
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidin
95%
Größe auswählen
1 G
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 176,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.4354
bp
97-99 °C (lit.)
Dichte
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChIKey
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
45.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)