Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 € 84,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-558-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 84,75
Listenpreis€ 113,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Proline t-butyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
liquid
color
clear colorless to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| assay ≥98% | assay 97% | assay ≥90% (HPLC) | assay 98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color clear colorless to faint yellow | color - | color - | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?