Fortfahren mit
522902
(S)-(+)-2-Methylpiperidin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
117-121 °C (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
NNWUEBIEOFQMSS-LURJTMIESA-N
Application
(S)-(+)-2-Methylpiperidine has been used in the preparation of (S)-N-(3-(2-pipecolin-1-yl)propyl)phthalimide by reacting with N-(3-bromopropyl)phthalimide. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (2S,6S)-(+)-solenopsin A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
649147421642
description
97%
description
95%
description
99%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4354
refractive index
-
bp
117-121 °C (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
bp
-
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
optical activity
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
optical activity
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
optical activity
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15.56 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)