Merck
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
Größe auswählen
1 G
€ 449,00
€ 449,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 449,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 449,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
46.2 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
InChIKey
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Anwendung
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)