Merck
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
Größe auswählen
1 MG
€ 110,00
10 MG
€ 505,00
25 MG
€ 1.100,00
€ 110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 110,00
10 MG
€ 505,00
25 MG
€ 1.100,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H1315N2Na2O8P
Molekulargewicht:
378.09
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
€ 110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)