Merck
900078
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Sodium deoxytaurocholate-2,2,4,4,11,11-d6, Taurodeoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid sodium salt
Größe auswählen
5 MG
€ 909,00
€ 909,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 909,00
About This Item
Lineare Formel:
C26D6H38NO6S · Na
Molekulargewicht:
527.72
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.12
€ 909,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)