330272W
Avanti
Taurodeoxycholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C