Fortfahren mit
86339
Natriumtaurocholat Hydrat
≥97.0% (TLC)
Sodium taurocholate hydrate
Synonym(e):
Taurocholsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-653-7
Beilstein/REAXYS Number:
3901620
MDL number:
€ 60,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
ox bile, synthetic
description
anionic
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +23±1°, c = 3% in H2O (dry matter)
mol wt
537.68 g/mol (anhydrous basis)
impurities
≤1% taurine, ≤2% cholic acid
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Application
Natriumtaurocholathydrat wird als Emulgator bei der In-situ-Herstellung von Verdauungsenzymen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Taurocholsäure ist das wichtigste Endprodukt des Cholesterinkatabolismus. Im enterohepatischen Kreislauf wird Gallentaurocholsäure durch Mikroorganismen zu Taurodeoxycholsäure und Deoxycholsäure umgewandelt.[1] Diese werden über einen trägervermittelten Prozess von der Leber resorbiert und von Leberenzymen zu Taurocholsäure umgewandelt.[1][2]
Preparation Note
Natriumtaurocholathydrat ergibt eine klare, farblose Lösung in Wasser bei 50 mg/ml.
Other Notes
Zur Verflüssigung von unkonjugiertem Bilirubin.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9000365053451738
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
impurities
≤1% taurine, ≤2% cholic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mol wt
537.68 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
-
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
description
anionic
description
-
description
anionic
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review