Wichtige Dokumente
89150
Thoriumnitrat Hydrat
99% (T), ~4 mol/mol water
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thorium
Kennzeichnungsgrad
3.93 kBq/g specific activity
Verunreinigungen
~4 mol/mol water
SMILES String
O.[Th+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/4NO3.H2O.Th/c4*2-1(3)4;;/h;;;;1H2;/q4*-1;;+4
InChIKey
PRFFJYANKYMDRN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?