Merck
A92775
Arsenazo III
calcium-sensitive dye, Powder
Synonym(e):
Arsenazo III Beckman®, Bis-(2-arsono-benzolazo)-2,7-chromotropsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-788-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5717957
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arsenazo III, calcium-sensitive dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% Ca
color
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmax
530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI key
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
Application
Arsenazo III has been used as a color forming reagent to determine uranium concentration.
Biochem/physiol Actions
Arsenazo III is a metallochromic dye. Arsenazo III is used in the determination of calcium in biological samples. It is used to evaluate calcium transport in permeabilized cells. It is also used for the detection of rare earth metals (polyvalent metal ions). Arsenazo III is used for the spectrophotometric determination of uranium and thorium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenazo III
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1668-00-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)