Fortfahren mit
66050
2-Methyl-2-buten
analytical standard
Synonym(e):
β-Isoamylen, Amylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,20
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-156-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361353
MDL number:
€ 65,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.4 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.387
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-Buten ist ein trisubstituiertes Olefin, das meist als Vorläufer von Peroxyacetylnitrat verwendet wird. Es kann durch säurekatalysierte Dehydratisierung von 3-Methyl-2-Butanol hergestellt werden. Es weist 3 Alkylgruppen an der Doppelbindung auf.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Es wird zur Isolierung und Identifizierung von mit Ozon reagierenden Carbonylverbindungen verwendet. Hierfür werden die Offline-Sampling-Methode und anschließend die Flüssigkeitschromatographie eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
862628.14874257486
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
83.0-88.0% (GC)
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-buten
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brown, William H.
Study Guide with Student Solutions Manual for Brown/Foote/Iverson/Anslyn's Organic Chemistry,, 234-234 (2011)
Gas-phase reaction of ozone with 2-methyl-2-butene: Dicarbonyl formation from Criegee biradicals.
Grosjean, Daniel.
Environmental Science & Technology, 24.9, 1428-1432 (1990)
Tomoyasu Kadoguchi et al.
Experimental physiology, 100(3), 312-322 (2015-01-13)
What is the central question of this study? Does angiotensin II directly induce skeletal muscle abnormalities? What is the main finding and its importance? Angiotensin II induces skeletal muscle abnormalities and reduced exercise capacity. Mitochondrial dysfunction and a decreased number of oxidative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
66050-5ML04061832734033
66050-50ML04061836958992
66050-10ML04061832734026