Merck
81381
Sigma-Aldrich
Mowiol® 4-88
Mw ~31,000
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol)
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.23
Form
crystals
Mol-Gew.
Mw ~31,000
Kennzeichnungsgrad
86.7-88.7 mol% hydrolysis
~630 polymerization
Glührückstand
≤0.5%
Viskosität
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mowiol® ist ein wasserlösliches hydrokolloides Mucoadhäsiv auf Grundlage von Polyvinylalkohol. Bei einem pH-Wert von 8,5 hat Mowiol® gegenüber anderen Eindeckmitteln eine Reihe von Vorteilen:
  • Beim Eindecken der Probe ist es flüssig und wird nach mehreren Stunden fest, wodurch eine dauerhafte Bindung zwischen Deckglas und Objektträger entsteht.
  • Die Fluoreszenz ist unter dunklen Bedingungen bei 4 oC stabil.
Anwendung
Mowiol® wird als Einbettungsmedium für die Haltbarmachung von gefärbten Zellkulturschalen bei der Untersuchung der Produktion von HeLa-Zellen mittels siRNA-Array verwendet. Berichten zufolge dient Mowiol® auch als Eindeckmittel in folgenden Anwendungen:
  • Entwicklung von TSAR und seinen Anwendungen
  • Detektion der sekretierten und zytoplasmischen Fraktionen von IpaB, IpaC und IpaD mittels Lysozym-Permeabilisierung
  • FRAP (Fluorescence Recovery after Photobleaching).
Mowiol® kann als Beschichtung für Sensoren genutzt werden, die mit piezoelektrischen Quarzkristallen funktionieren. Eine weitere wahrscheinliche Verwendung von Mowiol® ist die Untersuchung von biokompatiblen Kohlenstoffpunkten mittels hoch auflösender Fluoreszenzbildgebung.
Rechtliche Hinweise
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaofang Li et al.
Scientific reports, 7(1), 16495-16495 (2017-12-01)
Heterogeneity in terms of tumor characteristics, prognosis, and survival among cancer patients is an unsolved issue. Here, we systematically analyzed the aberrant expression patterns of cervical cancer using RNA-Seq data from The Cancer Genome Atlas (TCGA). We incorporated gene profiling
Avgi Tsolou et al.
Life sciences, 232, 116562-116562 (2019-06-16)
Lung cancer is one of the main causes of cancer-related deaths worldwide and radiotherapy is a major treatment of choice. However, radioresistance is a main reason for radiotherapy failure or tumor relapse. Here, we investigated possible mechanisms associated with cancer
Super-resolution fluorescence imaging of biocompatible carbon dots.
Lemenager G, et al.
Nanoscale, 6, 8614-8623 (2014)
Cedric S Tremblay et al.
Nature communications, 9(1), 3535-3535 (2018-09-01)
Pre-leukemic stem cells (pre-LSCs) give rise to leukemic stem cells through acquisition of additional gene mutations and are an important source of relapse following chemotherapy. We postulated that cell-cycle kinetics of pre-LSCs may be an important determinant of clonal evolution
A Kondratskyi et al.
Cell death & disease, 5, e1193-e1193 (2014-04-26)
The growing number of studies suggested that inhibition of autophagy enhances the efficacy of Akt kinase inhibitors in cancer therapy. Here, we provide evidence that ML-9, a widely used inhibitor of Akt kinase, myosin light-chain kinase (MLCK) and stromal interaction