Wichtige Dokumente
143774
2-Penten (Mischung aus cis und trans)
99%
Synonym(e):
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8.06 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.38 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
Dichte
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-49.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?