Merck
152463
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
tert-Amylalkohol, tert.-Amylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1361351
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
12 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
819 °F
Expl.-Gr.
9 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
pH-Wert
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-2-butanol ist eine isomere Form von Pentanol. Verschiedene physikalische Eigenschaften (statische Dielektrizitätskonstante, Viskosität, Dichte, Ultraschall- und dielektrische Relaxation) von 2-Methyl-2-butanol wurden für einen breiten Temperaturbereich evaluiert.[1] Seine Eignung als Lösungsmittel bei der Extraktion von Furfural aus wässrigen Lösungen wurde getestet.[2] Die kinetischen Parameter der dreistufigen Reaktion von MBY mit Wasserstoff, katalysiert von einem handelsüblichen palladiumbasierten Katalysator in Abwesenheit von Lösungsmitteln, wurden beschrieben.[3]
Anwendung
2-Methyl-2-butanol (tert-Amylalkohol, t-AmylOH, MBY) wurde als Lösungsmittel bei der Auflösung von Avertin [2,2,2-tribromoethanol) verwendet,[4] das in immunhistochemischen Studien als Anästhetikum genutzt wurde.[5] Es wird für die Herstellung von (E)-2-(2-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-enyl)-6-fluorphenyl)-Essigsäure eingesetzt.[6]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
General kinetic modeling of the selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over a commercial palladium-based catalyst.
Vernuccio S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(46), 11543-11551 (2015)
Molecular association and dynamics in n-pentanol and 2-methyl-2-butanol: Ultrasonic, dielectric and viscosity studies at various temperatures.
D'Aprano A, et al.
Molecular Physics, 55(2), 475-488 (1985)
Surya Pandey et al.
Nature protocols, 15(4), 1459-1483 (2020-02-23)
The immune system operates at the scale of the whole organism in mammals. We currently lack experimental approaches to systematically track and study organism-wide molecular processes in mice. Here we describe an integrated toolkit for measuring gene expression in whole
Ternary and Binary LLE Measurements for Solvent (4-Methyl-2-pentanone and 2-Methyl-2-butanol)+ Furfural+ Water between 298 and 401K.
Ma?nnisto? M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61(2), 903-911 (2016)
Changyong Tang et al.
STAR protocols, 2(1), 100374-100374 (2021-03-09)
Adult neurogenesis, a process of generating newborn neurons from adult neural stem cells, is required for brain homeostasis, cognition, and affective behaviors. Deciphering the molecular mechanisms underlying adult neurogenesis will provide valuable insights into the functional integrity of the adult
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf