56671
(±)-Propylenoxid
analytical standard
Synonym(e):
(±)-Methyloxiran, 1,2-Epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
37 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?