Merck
CRM48891
Supelco
Ethylenoxid-Lösung
certified reference material, 50 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
Synonym(e):
EtO
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
50 mg/mL in dichloromethane
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Ausführliche Informationen über die Verwendung dieses CRM sind dem Analysenzertifikat zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3