Merck
809691
Sigma-Aldrich
Sodium taurochenodeoxycholate-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Taurochenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid sodium salt
Größe auswählen
5 MG
€ 909,00
€ 909,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 909,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D9H35NaNO6S
Molekulargewicht:
530.74
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 909,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C4C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2,15D2,18D,22D,24D;
InChIKey
IYPNVUSIMGAJFC-YHOAHADESA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)