Wichtige Dokumente
803103
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?