Merck
705888
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3), 25-Hydroxycholecalciferol D3-D3, 25-Hydroxyergocalciferol D3-D3, Deuteriertes Hydroxyvitamin D3
Größe auswählen
1 MG
€ 1.370,00
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 1.370,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27D3H41O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25-Hydroxyvitamin D3 (Calcifediol) ist ein Prohormon, das durch die Hydroxylierung von Vitamin D3 (Cholecalciferol) in der Leber erzeugt wird. Es ist ein Vorläufer für die Synthese von Calcitriol oder 1,25-Dihydroxyvitamin D3 oder [1,25(OH)2D3]. Es wird als Biomarker zum Bestimmen des Status von Vitamin D im Körper eingesetzt.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) ist ein deuteriertes Vitamin D3 , wobei die Protonen an C-6 und C-19 durch Deuterium ersetzt werden.
Anwendung
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) kann als Analysestandard eingesetzt werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)