Merck
H-083
Supelco
25-Hydroxyvitamin D3 -Lösung
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O.C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
Eine zertifizierte Dotierlösung® von 25-Hydroxyvitamin D3, einem Prohormon, dessen Spiegel im Blut dazu verwendet wird, den Versorgungszustand mit Vitamin D zu bestimmen. Dieser Lösungsstandard ist geeignet für essenzielle quantitative Anwendungen in Forschung und Klinik, beispielsweise: Herstellung von Kontrollen und Kalibratoren für LC/UV- und LC-MS/MS-Assays; als Standards für System-Tuning/Eignungsfeststellung; Linearitätsverifikation; interne Leistungstests sowie zur OEM-Verwendung bei der Herstellung von Reagenzien, Entwicklung von Tests und IQ/OQ für Instrumente. Das stabile, quantitative Lösungsformat hat wesentliche Anwendungsvorteile, beispielsweise Materialersparnis, effizientere Arbeitsabläufe und praktische Anwendung. Das lagerstabile Format Snap-N-Spike® erspart dem Labor das aufwändige Einwägen und bietet die Möglichkeit, Dotierungen mit bekannter Analytenkonzentration der gewählten Matrix unmittelbar vor der Verwendung vorzunehmen.
Anwendung
25-Hydroxyvitamin D3 kann als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Bestimmung des Analyten in biologischen Proben mittels chromatographischer Verfahren verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Samefors et al.
European journal of endocrinology, 170(5), 667-675 (2014-02-13)
Institutionalised elderly people at northern latitudes may be at elevated risk for vitamin D deficiency. In addition to osteoporosis-related disorders, vitamin D deficiency may influence several medical conditions conferring an increased mortality risk. The aim of this study was to
Antrison Morris et al.
Poultry science, 93(8), 1951-1956 (2014-06-17)
Three experiments were conducted to study the effects of 25-hydroxycholecalciferol supplementation on BW gain, IL-1β, and 1α-hydroxylase mRNA expression in different organs of broiler chickens following a lipopolysaccharide (LPS) injection. In experiment I, birds were fed a basal diet supplemented
A method for simultaneous determination of 25-hydroxyvitamin D2 and 25-hydroxyvitamin D3 in human plasma by using two steps of high-performance liquid chromatography
Okano T, et al.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 27(1), 43-54 (1981)
J H Soares et al.
Poultry science, 74(12), 1919-1934 (1995-12-01)
Vitamin D is a complex of secosteroids that must undergo metabolic alterations to reach optimal biological activity. The parent compounds 1) ergocalciferol (D2) and 2) cholecalciferol (D3) can be synthesized in the leaves of many plants or in the skin
New aspects of the plasma carrier protein for 25-hydroxycholecalciferol in vertebrates.
H Van Baelen et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 538, 60-68 (1988-01-01)
Artikel
Vitamin D deficiency affects bone health, highlighting its vital role in calcium absorption and bone growth.
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Alle anzeigen
Chromatograms
application for HPLC