Wichtige Dokumente
80153
Phthalsäure-di-n-octylester
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
DNOP, Di-n-octylphthalat
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.485
Säurezahl
≤3
Dichte
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChIKey
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
- ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?