Merck
49617
Phthalsäure-dihexylester
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure-1,2-dihexylester, Di-n-hexyl-phthalat, Dihexyl-phthalat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.45
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-559-5
Beilstein/REAXYS Number:
1886839
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.486-1.489
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
InChI key
KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Dihexyl phthalate, a phthalic acid ester, is generally found in food and beverage products. It is used in cosmetics, and as an additive and a plasticizer in plastic production and food packaging materials. Dihexyl phthalate is regarded as a common environmental contaminant.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Dihexyl phthalate may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in food samples, beverages, and bottled water by various chromatography techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
350.6 °F
flash_point_c
177 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-75-3
CAS No.
84-75-3
CAS No.
84-75-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)