Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Soil samples using micellar electro-kinetic chromatography (MEKC), further confirmed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
- Bottled water using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Plastic toys using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalsäure-di-n-octylester
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
117-84-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?