Direkt zum Inhalt
308501
Benzylbutylphthalat
98%
Synonym(e):
Butyl Benzyl Pthalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-622-7
Beilstein/REAXYS Number:
2062204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
10.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.16 mmHg ( 150 °C)
assay
98%
form
viscous liquid
autoignition temp.
450 °F
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
InChI key
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Application
  • Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylbutylphthalat
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
85-68-7
CAS No.
85-68-7
CAS No.
85-68-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)