Merck
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
DCO2ND4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
crystals
Methode(n)
NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1