Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 211,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 863,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
form
solution
contains
copper as stabilizer
concentration
2 M in tert-butyl methyl ether
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer | description ~1 M in benzene, 99 atom % 13C | description 0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D | description 1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 97.5 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form - | form liquid | form - |
| concentration 2 M in tert-butyl methyl ether | concentration ~1 M in benzene | concentration 0.5 M in diethyl ether | concentration 1.0 M in diethyl ether |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodmethan-13C-Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-27.4 °F - closed cup
flash_point_c
-33 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1634-04-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?