Wichtige Dokumente
606251
Phosgen-13C -Lösung
~1 M in benzene, 99 atom % 13C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Mol-Gew.
99.90 by atom % calculation
Konzentration
~1 M in benzene
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChIKey
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?