Merck
Iodmethan-13C-Lösung suitable for NMR (reference standard), 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Iodmethan-13C-Lösung
Iodmethan-13C-Lösung suitable for NMR (reference standard), 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Empirische Formel (Hill-System):
13CH3I
Molekulargewicht:
142.93
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Physikalische Form
Chemische Zusammensetzung
Qualitätsstufe
Isotop
Verfahren