Fortfahren mit
532991
Deuteriumchlorid -Lösung
1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D
Synonym(e):
Salzsäure-d
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 479,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.47
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
97.5 atom % D
Mass shift:
M+1
€ 479,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
97.5 atom % D
Quality Segment
concentration
1.0 M in diethyl ether
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.355
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
General description
Deuterium chloride solution 1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Analytical method development
- Environmental monitoring applications
- Quality control reference standards
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- High-quality solvent for analytical applications
- Improves accuracy in structural analyses
- Non-toxic and environmentally friendly
- Supports a variety of research applications
Benefits
- Ensures high-quality results in analytical experiments
- Increases reliability of obtained data
- Facilitates understanding of complex interactions
- Supports effective therapy development
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
543047488682
description
1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D
description
35 wt. % in D2O, ≥99 atom % D
description
99 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
isotopic purity
97.5 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
35 wt. % in D2O
concentration
-
refractive index
n20/D 1.355
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deuteriumchlorid -Lösung
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)